Få mere at vide
4(3H)-Pyrimidinone, 98%
Artikelnummer. 11439842
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439842 5 g 5g
11429842 1 g 1g
2 options
Product Code. 11439842
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10859.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51953-17-4 | C4H4N2O | 96.089 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51953-17-4
Molekylær formel C4H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 96.089
MDL nummer MFCD00167178
InChI nøgle DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidin-4-ol, 4-hydroxypyrimidine, 4-pyrimidinol, 4 3h-pyrimidone, pyrimidin-4 3h-one, 4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidone, 4 1h-pyrimidinone, 4-pyrimidinone, deaminoisocytosine
PubChem CID 20695
IUPAC navn 1H-pyrimidin-6-one
SMIL C1=CN=CNC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4 (3H)-Pyrimidinone
Smeltepunkt 164°C to 167°C
Mængde 5 g
Beilstein 106975
Formel vægt 96.09
Procent renhed 98%