Få mere at vide
4-{[3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753512
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10753512 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10753512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00318DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874839-13-1
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H7ClF3NO3S
Mængde 1 g
Synonym 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
InChI nøgle FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxybenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 337.697
PubChem CID 45594320
Formel vægt 337.7