Få mere at vide
4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl] benzoesyre N-hydroxysuccinimid Ester, TRC
Artikelnummer. 30457214
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30457214 5 mg -
30452242 2.5 mg 2.5mg
30451674 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7912505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87736-89-8
Molekylær formel C13 H8 F3 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 327.22
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoat
SMIL FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Formel vægt 327.0467