Få mere at vide
4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl] benzoesyre N-hydroxysuccinimid Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2 |
| Formel vægt | 327.0467 |