Få mere at vide
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl Alcohol |
| CAS | 87736-88-7 |
| Molekylær formel | C9H7F3N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]-benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3N2O/c10-9(11,12)8(13-14-8)7-3-1-6(5-15)2-4-7/h1-4,15H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | [4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.16 |
| Formel vægt | 216.051 |