missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 85559-46-2 |
| Molekylær formel | C9 H5 F3 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.14 |
| Formel vægt | 230.0303 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?