Få mere at vide
4-(3-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 15408495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408495 250 mg 250mg
15488485 1 g 1g
15498485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33473.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874839-13-1 | C12H7ClF3NO3S | 337.697 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874839-13-1
Molekylær formel C12H7ClF3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 337.697
MDL nummer MFCD07774164
InChI nøgle FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 45594320
IUPAC navn 4-[3-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxybenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 337.71
Procent renhed 97%