Learn More
4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin, 97%
Product Code. 11429790
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11429790 1 g 1g
11419790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11429790 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51002.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 53617-37-1 | C8H16N2O | 156,23 g/mol
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholin anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53617-37-1
Molekylær formel C8H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 156.23
MDL nummer MFCD06740352
InChI nøgle OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
PubChem CID 14627373
IUPAC navn 4-pyrrolidin-3-ylmorpholin
SMIL C1CC(CN1)N1CCOCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 156.23
Procent renhed 97%