Få mere at vide
4-(3-Pyrrolidinyl)morfolin, 97%
Beskrivelse
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 156.23 |
| Procent renhed | 97% |