Få mere at vide
4-(3-Pyridyl)-1,2,4-triazolodone-3,5-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Pyridyl)-1,2,4-triazolodone-3,5-dione |
| CAS | 1076199-39-7 |
| Molekylær formel | C7 H6 N4 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyridyl Urazol [4-(3-Pyridyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione] |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O2/c12-6-9-10-7(13)11(6)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H,9,12)(H,10,13) |
| SMIL | O=C1NNC(=O)N1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 4-pyridin-3-yl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.15 |
| Formel vægt | 178.0491 |