Få mere at vide
4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamine |
| CAS | 66521-66-2 |
| Molekylær formel | C9 H8 N4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyrimidinamine','4-(3-pyridinyl)-, 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4-(3-pyridinyl)pyrimidine, 4-(3-Pyridyl)-2-pyrimidinamine, 4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-5-3-8(13-9)7-2-1-4-11-6-7/h1-6H,(H2,10,12,13) |
| SMIL | Nc1nccc(n1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.19 |
| Formel vægt | 172.0749 |