Få mere at vide
4-(3-Phenylpropyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11460124
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460124 50 g 50g
11470124 250 g 250g
11450124 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13590.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2057-49-0 | C14H15N | 197.281 g/mol
4-(3-Phenylpropyl)pyridin bruges i elektrokemiske processer til et nyt system af mikrodråber af PPP immobiliseret ved grafit og i mesoporøse keramiske elektroder, PPP er blevet brugt til at undersøge elektrokemisk drevet mono-, di- og tri-carboxylatanionoverførsel ved 4-(3-phenylaque-fase-elektropyridin/-phenylaque)-grænsefladen grænsesystem ved grafitelektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(3-Phenylpropyl)pyridin bruges i elektrokemiske processer til et
nyt system af mikrodråber af PPP immobiliseret ved grafit og i mesoporøse keramiske elektroder, PPP er blevet brugt til at undersøge elektrokemisk drevet mono-, di- og tri-carboxylat anionoverførsel ved 4-(3-)pynylque-tripenyl-a-propylen-fase-elektropropylen-/ grænsesystem ved grafitelektroder.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2057-49-0
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.281
MDL nummer MFCD00047458
InChI nøgle AQIIVEISJBBUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 4-3-phenylpropyl, 1-phenyl-3-4-pyridyl propane, unii-yw9q68ek6b, 4-phenylpropylpyridine, yw9q68ek6b, 1-4-pyridyl-3-phenylpropane, acmc-1ccts, dsstox_cid_24869, dsstox_rid_80544
PubChem CID 74937
IUPAC navn 4-(3-phenylpropyl)pyridin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Tæthed 1.029
Kogepunkt 320°C to 322°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 50 g
Beilstein 142242
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 197.28
Procent renhed 98%