Få mere at vide
4-(3-Phenothiazin-10-ylpropyl)-1-piperazinethanol, TRC
Artikelnummer. 30423424
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423424 1 g
30420086 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2953201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3533-97-9
Molekylær formel C21 H27 N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 369.52
Synonym 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-[4-(3-phenothiazin-10-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
Formel vægt 369.1875
Procent renhed >95%