missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitrile |
| CAS | 1019601-14-9 |
| Molekylær formel | C11H11N3O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)14-6-5-13-11(15)8-14/h1-4H,5-6,8H2,(H,13,15) |
| SMIL | O=C1CN(CCN1)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC navn | 4-(3-oxopiperazin-1-yl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vægt | 201.0902 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?