Få mere at vide
4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11439350
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439350 250 mg 250mg
11449350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50234.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 857492-98-9
Molekylær formel C16H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 283.283
MDL nummer MFCD00269588
InChI nøgle YVNJRPNQFNUCKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-3-oxo-2h-benzo e 1,4-oxazin-4-yl methyl benzoic acid, acmc-20amr3, 4-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl methyl benzoic acid, benzoic acid,4-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl
PubChem CID 1659722
IUPAC navn 4-[(3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
SMIL C1C(=O)N(C2=CC=CC=C2O1)CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 283.29