Få mere at vide
[[4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinyl]sulfonyl]carbaminsyre ethylester, TRC
Artikelnummer. 30137029
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137029 1 g
30009038 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3206851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72810-57-2
Molekylær formel C15 H17 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 335.38
Synonym Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP)
IUPAC navn ethyl N-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylcarbamat.
SMIL CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Formel vægt 335.094