Få mere at vide
4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30482238
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30482238 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30482238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320675500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Molekylær formel C12 H13 N3 O2 S
Mængde 500 mg
Synonym 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMIL Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1
IUPAC navn 4-(3-methylanilino)pyridin-3-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 263.32
Formel vægt 263.0728