missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide Sodium Salt (Torsemide im, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-o |
| CAS | 72810-61-8 |
| Molekylær formel | C13 H11 N3 O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-Pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one, 4-(3-methylphenyl)-, 1,1-dioxide, 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide, 2H-Pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one, 4-(3-methylphenyl)-, 1,1-dioxide, 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide, Torsemide Related Compound E, Torasemide, Anhydrous Impurity A, Torasemide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O3S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-11-5-6-14-8-12(11)20(18,19)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,15,17) |
| SMIL | Cc1cccc(c1)N2C(=O)NS(=O)(=O)c3cnccc23 |
| IUPAC navn | 4-(3-methylphenyl)-1,1-dioxopyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.31 |
| Formel vægt | 289.0521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?