Få mere at vide
4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17942456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17942456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17942456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1283.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-o
CAS 72810-61-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-o
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H11 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-Pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one, 4-(3-methylphenyl)-, 1,1-dioxide, 4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-Dioxide, Torsemide Related Compound E, Torasemide, Anhydrous Impurity A, Torasemide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O3S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-11-5-6-14-8-12(11)20(18,19)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,15,17)
SMIL Cc1cccc(c1)N2C(=O)NS(=O)(=O)c3cnccc23
IUPAC navn 4-(3-methylphenyl)-1,1-dioxopyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 289.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 289.0521 g/mol