Få mere at vide
4-(3-Methylphenoxy)piperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409700
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409700 1 g 1g
11499690 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50950.03
Request Bulk or Custom Format
4-(3-Methylphenoxy)piperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(3-Methylphenoxy)piperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63843-46-9
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.274
MDL nummer MFCD06248345
InChI nøgle RTSXWJCYCFVWBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methylphenoxy piperidine, 4-m-tolyloxy piperidine, acmc-1b64o
PubChem CID 17196730
IUPAC navn 4-(3-methylphenoxy)piperidin
SMIL CC1=CC(=CC=C1)OC2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Smeltepunkt 190°C to 191°C
Mængde 1 g
Formel vægt 191.28
Procent renhed 97%