Få mere at vide
4-(3-Methylbut-2-enoxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Methylbut-2-enoxy)benzaldehyde |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-10(2)7-8-14-12-5-3-11(9-13)4-6-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 190.0994 |