Få mere at vide
4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10654595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10654595 10 g 10g
10545384 250 mg 250mg
10184054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10654595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50901EA
Kemiske identifikatorer
CAS 851048-56-1
Molekylær formel C10H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 204.19
MDL nummer MFCD08741427
InChI nøgle KXXLPIJOPGBFTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyloxadiazolylbenzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-benzoic acid
PubChem CID 22110111
IUPAC navn 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoesyre
SMIL CC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Analyseprocentområde 95%
Mængde 10 g
Formel vægt 204.18