missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 118175-10-3 |
| Molekylær formel | C11 H17 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol, 2-Pyridinemethanol','4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-, -Hydroxymethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine, [4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-9-10(8-13)12-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2/h4-5,13H,3,6-8H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCCOc1ccnc(CO)c1C |
| IUPAC navn | [4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.258 |
| Formel vægt | 211.121 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?