Få mere at vide
(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 675198-19-3 |
| Molekylær formel | C11H17NO3 . HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Hydroxymethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-9-10(8-13)12-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5,13H,3,6-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COCCCOc1ccnc(CO)c1C |
| IUPAC navn | [4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.72 |
| Formel vægt | 247.0975 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?