Få mere at vide
4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Methoxypropoxy)-2,3-dimethylpyridin-1-ium-1-olate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-9-10(2)12(13)6-5-11(9)15-8-4-7-14-3/h5-6H,4,7-8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 211.1208 |