Få mere at vide
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439720
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439720 250 mg 250mg
11449720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50964.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 162402-37-1 | C12H17NO2 | 207.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162402-37-1
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.27
MDL nummer MFCD08061092
InChI nøgle DNZZLFXWMVOBBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-3-methoxyphenoxy, pubchem18384, acmc-20a89y, 3-methoxyphenyl 4-piperidyl ether, piperidine, 4-3-methoxyphenoxy-, hydrochloride
PubChem CID 3268203
IUPAC navn 4-(3-methoxyphenoxy)piperidin
SMIL COC1=CC=CC(OC2CCNCC2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.27
Procent renhed 99%