Få mere at vide
4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde), Mikromol™
Artikelnummer. 30052061
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052061 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052061 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde)
CAS 1173203-26-3
Analyt- eller komponentnavne 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde (Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H17 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-[(3-Isopropyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. T (EP), Bisoprolol Oxazolidinone-benzaldehyde, Bisoprolol Imp. T (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity T, Bisoprolol Impurity T
InChI formel InChI=1S/C14H17NO4/c1-10(2)15-7-13(19-14(15)17)9-18-12-5-3-11(8-16)4-6-12/h3-6,8,10,13H,7,9H2,1-2H3
SMIL CC(C)N1CC(COc2ccc(C=O)cc2)OC1=O
IUPAC navn 4-[(2-oxo-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-5-yl)methoxy]benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 263.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.1158 g/mol