Få mere at vide
4-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin, 97%
Artikelnummer. 11449560
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449560 1 g 1g
11439560 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50873.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 733748-92-0 | C10H17N3O | 195,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 733748-92-0
Molekylær formel C10H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 195.27
MDL nummer MFCD08061038
InChI nøgle QDRJZNBKSMAEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-4-yl-1,2,4-oxadiazole, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-piperidine, 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24208845
IUPAC navn 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Brydningsindeks 1.486
Mængde 1 g
Formel vægt 195.27
Procent renhed 97%