Få mere at vide
4-(3-isopropyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidin-1-carboxylsyre-tert-butylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10687580
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687580 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10687580 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00254DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Isopropyl-[1, 2, 4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CAS 913264-42-3
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C15H25N3O3
MDL nummer MFCD11226634
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidin-1-carboxylate, tert-butyl4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate
InChI nøgle QIHZUQZZJHBESB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl-4-(3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 295.38
PubChem CID 37859644
Formel vægt 295.38
Procent renhed 95%