Få mere at vide
4-(3-indolyl)smørsyre 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314924
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314924 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314924 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14310000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Indolyl)-butyric acid
CAS 133-32-4
Analyt- eller komponentnavne 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-(3-Indolyl)butyric acid
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
SMIL OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 4-(1H-indol-3-yl)butansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 203,0946 g/mol