Få mere at vide
4-(3-indolyl)smørsyre 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Indolyl)-butyric acid |
| CAS | 133-32-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(3-Indolyl)-butyric acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H13 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-(3-Indolyl)butyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| Vis mere |