Få mere at vide
4-(3-Hydroxypropyl)phenyl b-D-Glucopyranosiduronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Hydroxypropyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| CAS | 549548-40-5 |
| Molekylær formel | C15H20O8 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O8/c16-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)22-15-12(19)10(17)11(18)13(23-15)14(20)21/h3-6,10-13,15-19H,1-2,7H2,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMIL | OCCCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-(3-hydroxypropyl)phenoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.31 |
| Formel vægt | 328.1158 |