Få mere at vide
4-(3-Hydroxyprop-1-en-1yl)-2-methoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30388900
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30388900 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30388900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH53333050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coniferyl Alcohol
CAS 458-35-5
Molekylær formel C10 H12 O3
Mængde 50 mg
Synonym (E/Z)-Coniferol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (cis/trans mixture)
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3
SMIL COc1cc(C=CCO)ccc1O
IUPAC navn 4-(3-hydroxyprop-1-enyl)-2-methoxy-phenol
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0786