Få mere at vide
4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 204.27 |
| Procent renhed | 97% |