Få mere at vide
4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683235
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10683235 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10356994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683235 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59516DE
Kemiske identifikatorer
CAS 146440-15-5
Molekylær formel C12H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.273
MDL nummer MFCD09064993
InChI nøgle XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 11858362
IUPAC navn 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzonitril
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 204.27
Procent renhed 97%