Få mere at vide
4-(3-Chloropropyl)morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Chloropropyl)morpholine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClNO/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-7H2 |
| Formel vægt | 163.0764 |