Få mere at vide
4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17953056
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17953056 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17953056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
CAS 57616-74-7
Analyt- eller komponentnavne 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 Cl N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,9CI), 3-(Morpholino)propyl chloride hydrochloride, 4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, Morpholinopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
SMIL Cl.ClCCCN1CCOCC1
IUPAC navn 4-(3-chloropropyl)morpholine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 200.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 199.0531 g/mol