Få mere at vide
4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 57616-74-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H14 Cl N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,9CI), 3-(Morpholino)propyl chloride hydrochloride, 4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, Morpholinopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H |
| SMIL | Cl.ClCCCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-(3-chloropropyl)morpholine;hydrochloride |
| Vis mere |