Få mere at vide
4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyacetophenone, Mikromol
Beskrivelse
4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyacetophenone, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone |
| CAS | 58113-30-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-[4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H15 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClO3/c1-9(14)10-4-5-11(12(8-10)15-2)16-7-3-6-13/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc(ccc1OCCCCl)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-[4-(3-chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone |
| Vis mere |