Få mere at vide
4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyacetophenone, Mikromol
Artikelnummer. 30463515
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463515 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463515 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3659.120025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyacetophenone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone
CAS 58113-30-7
Analyt- eller komponentnavne 1-[4-(3-Chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C12H15ClO3/c1-9(14)10-4-5-11(12(8-10)15-2)16-7-3-6-13/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL COc1cc(ccc1OCCCCl)C(=O)C
IUPAC navn 1-[4-(3-chloropropoxy)-3-methoxyphenyl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 242.699
Mængde 25 mg
Formel vægt 242.071 g/mol