Få mere at vide
4-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| CAS | 191015-04-0 |
| Molekylær formel | C10H7ClO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO3/c11-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b5-4+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (E)-4-(3-chlorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.61 |
| Formel vægt | 210.0084 |