Få mere at vide
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409710
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409710 1 g 1g
11499700 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50956.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97840-40-9
Molekylær formel C11H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 211.689
MDL nummer MFCD08061087
InChI nøgle BYXWGMQMUJCYPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chlorophenoxy piperidine, 4-3-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-3-chlorophenoxy, acmc-20amww, 4-m-chlorophenoxypiperidine, 4-3-chlorophenoxy-piperidine, piperidine,4-3-chlorophenoxy, 1-chloro-3-4-piperidyloxy benzene, piperidine, 4-3-chlorophenoxy-, hydrochloride
PubChem CID 2735317
IUPAC navn 4-(3-chlorphenoxy)piperidin
SMIL C1CNCCC1OC2=CC(=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Chlorophenoxy)piperidine
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 211.69
Procent renhed 98%