Få mere at vide
4-{[3-(chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10683265 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10587104 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10683265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70824CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 953408-97-4
Molekylær formel C9H13ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 216.665
MDL nummer MFCD11841078
InChI nøgle FZRKHZMWHFBKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chloromethyl isoxazol-5-yl methyl morpholine, 4-3-chloromethyl-1,2-oxazol-5-yl methyl morpholine, 3-chloromethyl-5-morpholin-4-yl methyl isoxazole
PubChem CID 43811054
IUPAC navn 4-[[3-(chloromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl]morpholine
SMIL C1COCCN1CC2=CC(=NO2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 216.67
Procent renhed Tech.
Grad Technical