Få mere at vide
4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxyquinazolin-6-ol (O-Desmorpholinopropylgefitinib), Mikromol™
Artikelnummer. 30049456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-[(3-Klor-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxyquinazolin-6-ol (O-Desmorfonolinopropylgefitinib)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
CAS 184475-71-6
Analyt- eller komponentnavne O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H11 Cl F N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine
InChI formel InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20)
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O
IUPAC navn 4-(3-chlor-4-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 319.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 319,0524 g/mol