Få mere at vide
4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-ol |
| CAS | 184475-71-6 |
| Molekylær formel | C15H11ClFN3O2 |
| MDL nummer | MFCD09908046 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | OC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.72 |
| Procent renhed | 98% |