Få mere at vide
4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol (O-Demethylgefitinib), Mikromol™
Artikelnummer. 30049475
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049475 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049475 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol (O-Demethylgefitinib)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl Gefitinib
CAS 847949-49-9
Analyt- eller komponentnavne O-Desmethyl Gefitinib
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H22 Cl F N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-7-quinazolinol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-hydroxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol
InChI formel InChI=1S/C21H22ClFN4O3/c22-16-10-14(2-3-17(16)23)26-21-15-11-20(19(28)12-18(15)24-13-25-21)30-7-1-4-27-5-8-29-9-6-27/h2-3,10-13,28H,1,4-9H2,(H,24,25,26)
SMIL Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC navn 4-(3-chlor-4-fluoranilino)-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)quinazolin-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 432.88
Mængde 25 mg
Formel vægt 432,1364 g/mol