Få mere at vide
4-[3-Klor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazolin, 97%
Artikelnummer. 15480926
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480926 250 mg 250mg
15470926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54229.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 231278-20-9 | C21H14ClFIN3O | 505,72 g/mol
4-[3-chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazolin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-[3-chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazolin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 231278-20-9
Molekylær formel C21H14ClFIN3O
Molekylvægt (g/mol) 505.72
MDL nummer MFCD09998827
InChI nøgle UHFPFDMMKYQMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy-phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, 6-iodo-4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy anilino quinazoline, 4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenylamino-6-iodoquinazoline, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-quinazolinamine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodo
PubChem CID 10174519
IUPAC navn N-[3-chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amin
SMIL FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(I)C=CC4=NC=N3)C=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 505.72
Procent renhed 97%