Få mere at vide
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline, 97%
Artikelnummer. 15470926
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15470926
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54229.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 231278-20-9 | C21H14ClFIN3O | 505.72 g/mol
4-[3-chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazolin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-[3-chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazolin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 231278-20-9
Molekylær formel C21H14ClFIN3O
Molekylvægt (g/mol) 505.72
MDL nummer MFCD09998827
InChI nøgle UHFPFDMMKYQMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy-phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, 6-iodo-4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy anilino quinazoline, 4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenylamino-6-iodoquinazoline, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-quinazolinamine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodo
PubChem CID 10174519
IUPAC navn N-[3-chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amin
SMIL FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(I)C=CC4=NC=N3)C=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 505.72
Procent renhed 97%