Få mere at vide
4-(3-chlor-2-pyridinyl)morpholin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462064
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10462064 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10462064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. HTS11332DE
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Chloro-2-pyridinyl)morpholine
CAS 54231-36-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H11ClN2O
MDL nummer MFCD00498941
Mængde 5 g
Synonym 4-3-chloropyridin-2-yl morpholine, 3-chloro-2-morpholinopyridine, 3-chloro-2-4-morpholino pyridine, maybridge2_000531, ksc915s6h, 2-morpholino-3-chloropyridine, 4-3-chloro-2-pyridyl morpholine, 3-chloro-2-morpholin-4-ylpyridine, 4-3-chloro-2-pyridinyl morpholine, 4-3-chloropyridin-2-yl ;morpholine
InChI nøgle KCKQIVLNKGDTGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)Cl
IUPAC navn 4-(3-chlorpyridin-2-yl)morpholin
Molekylvægt (g/mol) 198.65
PubChem CID 2815854
Formel vægt 198.65
Procent renhed 97%