Få mere at vide
4-(3-bromthien-2-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113044
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113044 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10622505 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113044 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67801DA
Kemiske identifikatorer
CAS 930111-09-4
Molekylær formel C11H7BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 283.14
MDL nummer MFCD09879966
InChI nøgle WAOAWGITQLHUFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl benzoic acid, 4-3-bromothiophen-2-yl benzoic acid
PubChem CID 24229749
IUPAC navn 4-(3-bromthiophen-2-yl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 283.14
Procent renhed 97%