missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30340383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340383 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68868525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester
CAS 155405-79-1
Molekylær formel C12H13BrO3
Mængde 25 mg
Synonym Methyl 4-(3-Bromo-4-oxobutyl)benzoate
InChI formel InChI=1S/C12H13BrO3/c1-16-12(15)10-5-2-9(3-6-10)4-7-11(13)8-14/h2-3,5-6,8,11H,4,7H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(CCC(Br)C=O)cc1
IUPAC navn methyl 4-(3-bromo-4-oxobutyl)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 285.13
Formel vægt 284.0048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.