Få mere at vide
4-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylaniline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylaniline Hydrochloride |
| CAS | 2741448-85-9 |
| Molekylær formel | C11 H18 N2 . H Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2.ClH/c1-13(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-12;/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)c1ccc(CCCN)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylaniline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.735 |
| Formel vægt | 214.124 |