Få mere at vide
4-(3-aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651436
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10651436 5 g 5g
10540723 250 mg 250mg
10405082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10651436 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD02877DE
Kemiske identifikatorer
CAS 7032-17-9
Molekylær formel C6H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 141.174
MDL nummer MFCD00053049
InChI nøgle LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
PubChem CID 2776763
IUPAC navn 4-(3-aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-on
SMIL C1=NNC(=O)C1CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Mængde 5 g
Formel vægt 141.17
Procent renhed 90%